Learn More
Lonza™ MEGM™ Brustepithelzellen-Wachstumsmedium SingleQuots™ Kit
Artikelnummer. 11605500
Change view
Click to view available options
:
BPE:2,0 ml, hEGF:1,5 ml, Insulin:0,5 ml, Hydrocortison:0,5 ml, GA-1000:0,5 mL
Artikelnummer.
11605500 BPE:2,0 ml, hEGF:1,5 ml, Insulin:0,5 ml, Hydrocortison:0,5 ml, GA-1000:0,5 mL
1 options
Artikelnummer. 11605500
Marke: Lonza™ CC4136
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kit mit Supplementen und Wachstumsfaktoren für die Verwendung mit Basalmedium für Brustepithelzellen.
  • Separat erhältliches SingleQuot™ Kit zur Ergänzung des Basalmediums.
  • Teil des vollständigen MEGM™ Brustepithelzellen-Wachstumsmedium BulletKit™ (Katalognummer CC-3150), das aus Basalmedium und Supplementen in einer gemeinsamen Packung besteht.
  • Optimiert für das Wachstum von Brustepithelzellen in einer serumfreien Umgebung.
  • Dieses Mediensystem wurde in über 130 einzigartigen Publikationen erwähnt, die sich hauptsächlich mit der Brustkrebsforschung beschäftigen.
  • Enthält Folgendes:
    • 1 x Fläschchen mit orangefarbener Kappe mit BPE, 2,00 ml
    • 1 x Fläschchen mit grüner Kappe mit hEGF, 0,50 ml
    • 1 x Fläschchen mit violetter Kappe mit Insulin, 0,50 ml
    • 1 x Fläschchen mit naturfarbener Kappe mit Hydrocortison, 0,50 ml
    • 1 x Fläschchen mit roter Kappe mit GA-1000, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Produkttyp Supplemente und Wachstumsfaktoren
Menge BPE: 2,0 ml, hEGF: 0,5 ml, Insulin: 0,5 ml, Hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 38 ml
Inhalt und Lagerung BPE, hEGF, Insulin, Hydrocortison, GA-1000