Learn More
MedChemExpress Meisoindigo
Artikelnummer. 16491957
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491957 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491957 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY13680
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 276.29 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.08%
Löslichkeit DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Synonym Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Ziel Apoptosis
Menge 50 mg