Learn More
MelanA (MLANA) Monoclonal Antibody (UMAB286), UltraMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17520075
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17520075 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 17520075
Marke: Origene Technologies UM800176CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MelanA (MLANA) Monoclonal antibody specifically detects MelanA (MLANA) in Human samples. It is validated for Antibody Microarray, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spezifikation
Antigen MelanA (MLANA)
Anwendungen Microarray, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon UMAB286
Konzentration See Label
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen Gpa33
Gen-Zugriffsnummer Q99795
Gen-Alias A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GPA33 (NP_005805) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10223
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Lyophilized
Isotype IgG1