Learn More
Melanoma antigen family E1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | Melanoma antigen family E1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18432682
|
Novus Biologicals
NBP1-88031-25ul |
25 μL |
415.00 € 391.65 € / 25 Mikroliter Sparen 23.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18278407
|
Novus Biologicals
NBP1-88031 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Melanoma antigen family E1 Polyclonal specifically detects Melanoma antigen family E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Melanoma antigen family E1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 57692 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:STLFSSSASVDRNPSKCSLVLPSPRVTKASVDSDSEGPKGAEGPIEFEVLRDCESPNSISIMGLNTSRVAITLKPQDPMEQNVAELLQFLLVKDQSKYPIRE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Alpha-dystrobrevin-associated MAGE Protein, DAMAGEMAGE-E1 antigen, HCA1, hepatocellular carcinoma-associated HCA1, Hepatocellular carcinoma-associated protein 1, KIAA1587dystrobrevin-associated MAGE protein, melanoma antigen family E, 1, melanoma-associated antigen E1 | |
| MAGEE1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |