Learn More
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Artikelnummer. 16471918
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471918 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16471918 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0267
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Melanotan (MT)-II, a synthetic melanocortin receptor agonist, is an injectable peptide hormone used to promote tanning.
Spezifikation
Reinheit 99.18%
CAS 121062-08-6
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1024.18 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic)