Learn More
B Braun™ 18907 - Melsept SF Flächendesinfektionsmittel 5l Kanister
Marke: B Braun™ 18907
Weitere Details : CAS : 9043-30-5 Netto-Gewicht : 5.10000kg Transport : UN number : 1903 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Bestellinformation
Volumen, metrisch
Spezifikation
Desinfektionsmittel | |
Flüssigkeit | |
Kanister | |
5 l |