Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marke: BUCHI 51998
Beinhaltet: Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100 Stück), Siedepunktröhrchen (10 Stück), Siedekapillare (10 Stück), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD für Melting Point Monitor-Software, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m), Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Fehlersichere Kalibrierung mit automatischer Bestimmung und Speicherung von Kalibrierungsergebnissen
- Zur Bestimmung des Schmelz- und Siedepunktes
- Hochgenaue Temperaturregelung und -messung
- Optimierte Reproduzierbarkeit dank einheitlicher Verpackung der Kapillare unter Nutzung des Probenladers M-569
- Kontrolle fast aller Arten von Proben durch Messung von Schmelzpunkt, Siedepunkt oder Steigschmelzpunkt.
- Doppelte Prüfung schwieriger Proben durch Vergleich manueller und automatisierter Messungen
- Beobachtung und Wiedergabe des Phasenübergangs mittels Farbanzeige und Videoaufzeichnung
- PC-Software zur einfachen Verwaltung von Methoden und Ergebnissen im Lieferumfang enthalten
- Entspricht Arzneibuch-Methoden (europäisch, USP, Japanisch)
- Umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungsverbindungen für GLP/GMP-Labors.
Compliance
Methoden gemäß Arzneibuch (EU, USP, Japan); umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungsverbindungen für GLP/GMP-Labors.
Spezifikation
Automatisches Schmelzpunktgerät | |
37 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 150 W | |
7,8 in. | |
Schmelzpunktgerät, Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100), Siedepunktröhrchen (10), Siedekapillare (10), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD Schmelzpunktmonitor, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m) | |
0.1 °C (Temp.) | |
4,5 kg | |
19 cm |
14.5 Zoll | |
TFT | |
Bestimmung des Schmelzpunkts, des Siedepunkts und des Schlingen-Schmelzpunkts | |
20 cm | |
Gehäuse M-565 | |
10°bis 400 °C | |
7,4 in. |