Learn More
BUCHI Schmelzpunkt-Probenlader M-569
Artikelnummer. 17815092 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
62 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17815092 62 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17815092 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 051997
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und effiziente Probenbeladung für den Schmelzpunkt
  • Bereiten Sie gleichzeitig 3 Proben in Schmelzpunktkapillaren vor.
  • Dieses einzigartige Vibrationssystem zum Beladen von Schmelzpunktkapillaren
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse durch homogene Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schmelzpunktsystem
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Höhe (metrisch) 62 mm