missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&DSystems™ MEM-Alpha, no nucleosides, L-glutamine, no phenol red
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
| Menge | 500 ml |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 0.2 μm filtered |
| Inhalt und Lagerung | 2 - 8 °C, protected from light |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur