Learn More
Sartorius MEM-Eagle mit nicht-essentiellen Aminosäuren, ohne L-Glutamin
Artikelnummer. 31908369 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908369 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908369 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010401A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MEM wird für die Kultivierung einer Vielzahl von Zellen verwendet, die in Monoschichten gezüchtet werden.
  • MEM-Eagle mit nicht-essentiellen Aminosäuren (MEM-NEAA), ohne L-Glutamin, ist eines der am weitesten verbreiteten synthetischen Wachstumsmedien.
  • Optionale Supplementierung mit nicht-essentiellen Aminosäuren (NEAAs) in Formulierungen mit Hank's- oder Eagle's-Salzen erweitert den Nutzen dieses Mediums.
  • MEM ist eine Modifikation des BME, die höhere Konzentrationen essentieller Nährstoffe enthält.
  • MEM unterstützt die Kultivierung einer breiten Palette von Monolayer-Zellkulturen.
  • Forschungen von Eagle und anderen zeigten, dass Ergänzungen zur ursprünglichen BME-Formulierung ein breiteres Spektrum anspruchsvoller Zellen in der Kultur unterstützen können.
  • MEM integriert diese Modifikationen und enthält höhere Aminosäurekonzentrationen, um die Proteinzusammensetzung von Säugetierzellen in Kultur näher zu approximieren.
  • Die MEM-NEAA-Supplementierung liefert Nährstoffe, die die gesamte biosynthetische Belastung für Zellkulturen in vitro verringern können.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • mit Earle's Salzen
    • Mit nicht-essentiellen Aminosäuren
    • Mit Phenolrot
    • Ohne L-Glutamin
Spezifikation
Klassifikation Chemisch definiert, Ohne animalischen Ursprung
Form Flüssig
Produkttyp MEM-Zellkulturmedien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA), Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 500 mL
Culture Type Monolayer-Kultur
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.