Learn More
Sartorius MEM Eagle für Aufhängung
Artikelnummer. 31908436 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908436 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908436 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010451A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MEM wird für die Kultivierung einer Vielzahl von Zellen verwendet, die in Monoschichten gezüchtet werden.
  • Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
  • MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten verwendet werden.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • Mit Glukose
    • Mit Magnesium
    • mit Earle's Salzen
    • Mit Natriumbicarbonat
    • Mit Phenolrot
    • Ohne L-Glutamin
Spezifikation
Klassifikation Chemisch definiert, Ohne animalischen Ursprung
Form Flüssig
Produkttyp MEM-Zellkulturmedien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glukose, Magnesium, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 500 mL
Culture Type Monolayer-Kultur