Description
- MEM wurde für die Kultivierung einer Vielzahl von Zellen verwendet, die in Monoschichten gezüchtet werden.
- Die optionale Supplementierung von nicht-essentiellen Aminosäuren (NEAA) zu den Formulierungen, die entweder Hank's oder Earle's Salz enthalten, hat die Nützlichkeit dieses Mediums erweitert.
- Wir führen verschiedene MEM-Modifikationen für eine Vielzahl an Zellkulturanwendungen.
Specifications
Specifications
| Klassifikation | Chemisch definiert, Ohne animalischen Ursprung |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM-Zellkulturmedien |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Menge | 100 mL |
| Culture Type | Monolayer-Kultur |