Learn More
Gibco™ MEM, Hanks' Balanced Salts
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11540576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11540576 10 x 500 ml 10 PCS
11530576 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540576 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 21575097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 €
    237.65 € / 10 Stück
    Sparen 23.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
MEM, Hanks' Balanced Salts
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. Für diese MEM-Formulierung ist keine CO2-Umgebung erforderlich2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp MEM Hanks' Balanced Salze
Mit Additiven Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS), Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 10 x 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Regulatorischer Status Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Waymouth's Medium, ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet