Learn More
Gibco™ MEM α, nucleosides, powder
Artikelnummer. 10533283 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10533283 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10533283 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11900016
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
MEM α, Nukleoside, Pulver
Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen wie auch für transfizierte DHFR-negative Zellen verwendet. MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen. Wir bieten zahlreiche Gibco™ MEM α-Modifikationen für eine Bandbreite an Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeugs
Gibco™ MEM α ist eine Modifikation von Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure. MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Auswahlmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen verfügbar. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Für die In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Eine zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um eine kontinuierliche Versorgung zu sichern, bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM α Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11900-024). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei MEM α eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. MEM α verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung von 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (Einzelheiten siehe Protokoll ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp Minimum Essential Medium (MEM) Alpha
Serum Level Standard-Serumzugabe
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Osmolalität 240 bis 290 mOsm/kg
pH 3,3 bis 3,9
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur.
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum.
Kulturmilieu CO2
Culture Type Säugetierzellkultur