Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Artikelnummer. 11722597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11722597 5 m 1 Stück
11732597 30 m -
2 options
Artikelnummer. 11722597
Marke: Serva Electrophoresis™ 4431001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 3,5 kDa
Material Cellulose
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 2 mL/cm
Menge 1 Each