Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyseschläuche |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Material | Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Länge (metrisch) | 5 m |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL/cm |
| Menge | 1 Each |