Learn More
Menadion, 98.76 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453490 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453490 25 g 25 Gramm
11463490 100 g -
11473490 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453490 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210225925
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 58-27-5
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
InChI-Schlüssel MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Menadion, 2-Methyl-1,4-naphthoquinon, Menaphthon, 2-Methylnaphthoquinon, Thyloquinon, Kayquinon, Klotton, Panosin, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC-Name 2-Methylnaphthalin-1,4-Dion
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Menadion
Farbe Gelb
Menge 25 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98.76 %
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Menadione
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.