Learn More
Menbutone, TRC
Artikelnummer. 17912825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912825 5 g 5 Gramm
17901535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2187005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3562-99-0
Summenformel C15 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Synonym 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
IUPAC-Name 4-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4-Oxobutansäure
SMILES COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Specifications
Chemischer Name oder Material Menbutone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 258.0892
Reinheit (%) >95%