Learn More
Menthofuran, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023535
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11453407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17192.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494-90-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00041851
InChI-Schlüssel YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
IUPAC-Name 3,6-Dimethyl-4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzofuran
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthofuran
Dichte 0.972
Siedepunkt 86°C to 88°C (15 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.4845
Menge 1 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado