Learn More
MedChemExpress (-)-Menthol
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 156.27 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2216-51-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (639.92 mM∣Need ultrasonic) |
| Ziel | TRP Channel∣Endogenous Metabolite |
| Menge | 1 g |