Learn More
Menthoxypropan-1,2-diol, TRC
Artikelnummer. 30133081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133081 1 g 1 Gramm
30007662 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM8850351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87061-04-9
Summenformel C13H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.3
Synonym TK 10, 3-[[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-1,2-propanediol
IUPAC-Name 3-(5-Methyl-2-Propan-2-Ylcyclohexyl) Oxypropan-1,2-Diol
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthoxypropane-1,2-diol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3
Formelmasse 230.1882