Learn More
Emma Safety Footwear Mento Sicherheitsschuhe
Wasserabweisend für bis zu 4 Stunden und ideal geeignet für Arbeiten im Freien. Mit einer verstärkten Stahlplatte in der Sohle und einem robusten, stützenden Lederobermaterial bietet das Design einen außergewöhnlichen Fußschutz. Eine doppelt verdichtete Polyurethan-Sohle schützt die Füße oben und unten vor Gefahren.
178.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Mento |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998761
|
Emma Safety Footwear
MM58154837 |
37 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908771
|
Emma Safety Footwear
MM58154838 |
38 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918771
|
Emma Safety Footwear
MM58154839 |
39 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928771
|
Emma Safety Footwear
MM58154840 |
40 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938771
|
Emma Safety Footwear
MM58154841 |
41 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948771
|
Emma Safety Footwear
MM58154842 |
42 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958771
|
Emma Safety Footwear
MM58154843 |
43 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968771
|
Emma Safety Footwear
MM58154844 |
44 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978771
|
Emma Safety Footwear
MM58154845 |
45 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988771
|
Emma Safety Footwear
MM58154847 |
47 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998771
|
Emma Safety Footwear
MM58154848 |
48 |
178.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Mento | |
Leder |
Braun | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |