Learn More
MEP1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24640-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883125
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.
Spezifikation
Spezifikation
MEP1A
Polyclonal
Unconjugated
MEP1A
Endopeptidase 2, MEP1A, Meprin A subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17287, 25684, 4224
-20°C
Liquid
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P28825, Q16819, Q64230
Mep1a
MEP1A Fusion Protein Ag18950
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse