missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (009), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA543125

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17769673

  • 512.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Specificity: Human MEP1A

MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

MEP1A
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q16819
MEP1A
Recombinant Human MEP1A protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
009
Unconjugated
MEP1A
AI098089; AW107200; bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)); E-24.18; Endopeptidase-2; endopeptidase-24.18 subunit alpha; Mep1; Mep-1; MEP1A; Mep-1a; meprin 1 alpha; meprin A alpha; meprin A alpha-subunit; meprin A subunit alpha; meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase); meprin alpha; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha; PABA peptide hydrolase; PPH alpha; PPHA
Rabbit
Protein A
RUO
4224
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt