missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (009), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

256.00 € - 512.00 €

Spezifikation

Antigen MEP1A
Klon 009
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17739783
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543435
50 μL
256.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17769673
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543125
100 μL
512.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Specificity: Human MEP1A

MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.
Spezifikation

Spezifikation

MEP1A
1 mg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
AI098089; AW107200; bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)); E-24.18; Endopeptidase-2; endopeptidase-24.18 subunit alpha; Mep1; Mep-1; MEP1A; Mep-1a; meprin 1 alpha; meprin A alpha; meprin A alpha-subunit; meprin A subunit alpha; meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase); meprin alpha; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha; PABA peptide hydrolase; PPH alpha; PPHA
MEP1A
IgG
Protein A
Antibody
009
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Q16819
4224
Recombinant Human MEP1A protein.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
MEP1A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt