missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepivacaine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490968 5 g -
16452209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16490968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0517A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.

Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mepivacaine hydrochloride
CAS 1722-62-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H23ClN2O
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (353.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(CCCC1)N1C)NC(C(C)=CC=C2)=C2C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 282.81
Formelmasse 282.81
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.