missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meptyldinocap, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Meptyldinocap |
| Physikalische Form | Oil |
| CAS | 131-72-6 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H24N2O6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 2,4-DNOPC |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 150 mg/mL (411.65 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (274.43 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur