Learn More
Hanna Instruments™ Quecksilberfreie COD-Teströhrchen
Marke:  Hanna Instruments™ HI93754D25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11702435
  • 146.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Quecksilber-freies COD-Teströhrchen
0 bis 150 mg/l
Für die CSB-Bestimmung
25/Packung