Learn More
Mericitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460117
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16460117 50 mg 50 Milligramm
16426467 5 mg -
16403738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460117 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10240
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mericitabine
CAS 940908-79-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H26FN3O6
Menge 50 mg
Synonym RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Molekulargewicht (g/mol) 399.41
Formelmasse 399.41
Reinheit (%) 99.47%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus