Learn More
Thermo Scientific Acros Merrifield's Polymer-Harz,1% vernetzt mit DVB,2. 5-3.0 mmol Cl/g,200-400 mesh,10 gr
Marke:  Thermo Scientific Acros 349170100
Merrifield's Polymer-Harz,1% vernetzt mit DVB,2. 5-3.0 mmol Cl/g,200-400 mesh,10 gr
Weitere Details : CAS : 9036-15-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10286111