Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0
Artikelnummer. 15423619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423619 250 mL 250 Milliliter
15433619 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423619 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60930.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.85 €
    64.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 14.20 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES wird als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine (z. B. 13  kDa) auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird auch in der Kationenaustauschchromatographie und als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Es wird in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung verwendet. MES ist auch als nicht koordinierender Puffer in der Chemie mit Metallionen nützlich, da viele gängige Puffer (z. B. Phosphat und Acetat) leicht Koordinationskomplexe bilden. MES bindet nur schwach Ca, Mg, Mn, und es hat eine vernachlässigbare Bindung mit Cu(II).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼1,3 M).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (∽1.3 M).