missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15435889
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15435889

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63706.AE

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
MDL-Nummer MFCD00283848
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.5 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt