Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 5.5
Artikelnummer. 15445599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445599 250 mL 250 Milliliter
15455599 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445599 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63341.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.86 €
    125.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 20.21 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 5.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.