Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. 15414169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414169 250 mL 250 Milliliter
15424169 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414169 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61587.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82 €
    121.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 22.17 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.