Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 11423137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423137 100 g 100 Gramm
11413137 25 g 25 Gramm
11433137 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423137 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16104.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.39 €
    75.65 € / 100 Gramm
    Sparen 15.74 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES-Monohydrat ist ein biologischer Puffer, der oft als Allzweck-Puffer bezeichnet wird. Es ist nützlich für Zellkulturmedien und proteinbasierte Pufferformulierungen, um eine stabile Umgebung in der Lösung zu erhalten. Es wird auch bei der Aufreinigung von Bioprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren eingesetzt. Es ist ein nützliches Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-Tris-Gelen. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES Monohydrate
Schmelzpunkt ∽308°C (decomposition)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.26 (195.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%