Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie
Artikelnummer. p-29855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10517241 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10781804 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10297403 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10517241
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327761000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 195.23
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Extinktion (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material MES monohydrate
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Orange-gelb bis weiß
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie