Learn More
Melford MES-Natriumsalz
Beschreibung
MES-Natriumsalz, auch bekannt als 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Natriumsalz, ist ein zwitterionischer Puffer, der häufig in der biologischen und biochemischen Forschung eingesetzt wird.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird MES-Natriumsalz vorwiegend als Puffermittel eingesetzt, um einen stabilen pH-Wert in verschiedenen experimentellen Verfahren aufrechtzuerhalten. Es ist besonders wirksam im pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 und eignet sich daher für Anwendungen, die leicht saure bis neutrale pH-Bedingungen erfordern.
MES-Natriumsalz wird häufig bei der Proteinreinigung, Enzymassays und Elektrophoreseverfahren eingesetzt, bei denen ein bestimmter pH-Bereich aufrechterhalten werden muss. Seine Pufferkapazität und Stabilität innerhalb des gewünschten pH-Bereichs machen es für diese Anwendungen wertvoll.
Einer der wesentlichen Vorteile von MES-Natriumsalz ist seine Kompatibilität mit biologischen Systemen und Enzymen. Es beeinträchtigt die enzymatische Aktivität und andere biologische Prozesse nur minimal und gewährleistet so zuverlässige und genaue Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MES Sodium Salt |
| CAS | 71119-23-8 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C6H12NNaO4S |