Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 10421284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10421284 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10585714 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10776465 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421284 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 397355000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-23-8
Summenformel C6H12NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.215
MDL-Nummer MFCD00065473
InChI-Schlüssel IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC-Name Natrium;2-Morpholin-4-Ylethansulfonat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Extinktion 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Chemischer Name oder Material MES sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,5 g/l
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98.5% (after ion exchange)