Spezifikation
| Extinktion | 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | MES sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.5g/L. |
| Formelmasse | 217.22 |
| Mehr anzeigen |