Learn More
Meshaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10594051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10594051 50 g Glasflasche 50 Gramm
10061260 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125570500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-68-3
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00003341
InChI-Schlüssel HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitaldehyde
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 14.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 237.0°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2CHO
Brechungsindex 1.5520 to 1.5540
Menge 50 g
Beilstein 07, 325
Relative Dichte 1
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.