Learn More
MedChemExpress [Met5]-Enkephalin, amide TFA
Artikelnummer. 16444056
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16444056 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16444056 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1467A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress [Met5]-Enkephalin, amide TFA is an agonist for δ opioid receptors as well as putative ζ (zeta) opioid receptors.
Spezifikation
Reinheit 98.35%
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 686.7 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 25 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (145.62 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 5-Methionine-enkephalin amide TFA