Learn More
Invitrogen™ Metabolic Activity Dead Cell Apoptosis Kit with C12 Resazurin, Annexin V APC, and SYTOX™ Green, for flow cytometry
Artikelnummer. 10532703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10532703 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10532703 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V35114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1242.00 €
    1006.02 € / 1 Sets
    Sparen 235.98 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vybrant™ Apoptose-Assay-Kit Nr. 10 – Allophycocyanin-Annexion V/C12-Resazurin/SYTOX™ Grün – 50 Assays
Dieses Produkt für die Durchflusszytometrie bietet einen dreifarbigen Fluoreszenz-Assay, der lebende, apoptotische und spät apoptotische Zellen voneinander unterscheidet. Diese Populationen können leicht mit einem Durchflusszytometer differenziert werden, das Anregungsquellen mit sowohl 488 nm als auch 633 nm (ein Argon-Ionen-Laser und ein HeNe-Laser) besitzt, und mit den folgenden Reagenzien Annexin V zum Nachweis von Phosphatidylserin, C12-Resazurin für den Zellstoffwechsel und SYTOX™ Grün Nukleinsäurefarbstoff für beeinträchtigte Membranen.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Format Röhrchen, Objektträger
Produkttyp Totzellen-Apoptose-Kit
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Annexion V, APC-Konjugat (250 µl), 1 Fläschchen SYTOX™ Grün (100 µl), 1 Fläschchen C12-Resazurin (40 µg) und 1 Fläschchen DMSO (1,5 ml).
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Durchflusszytometer-Laserlinien 633/635, 488
Anregung/Emission C12-Resazurin: 571⁄585, SYTOX™ Grün: 503⁄524, APC: 650⁄660
Anzahl Reaktionen 50 reactions
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie SYTOX
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konjugat APC, SYTOX™ Green, C12-Resazurin
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer