Learn More
4-Brom-3,5 -Dimethylphenyl-N-methylcarbamat in Methanol100μ g/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12976043
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material 4-Brom-3,5-Dimethylphenyl-N-Methylcarbamat
Konzentration 100 μg/ml
CAS 672-99-1
Verpackung Ampulle
Menge 10 ml
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
Summenformel C10H12BrNO2
MDL-Nummer MFCD00027941
InChI-Schlüssel ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC(C)=C(Br)C(C)=C1
IUPAC-Name (4-Brom-3,5-dimethylphenyl)-N-Methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
PubChem CID 688148
Lösungsmittel oder Matrix Methanol