Learn More
Metadoxine, MedChemExpress
Beschreibung
Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metadoxine |
| CAS | 74536-44-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H18N2O6 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 155 mg/mL (519.63 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O.OCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.29 |
| Formelmasse | 298.29 |
| Mehr anzeigen |