Learn More
Metaflumizone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481616 500 mg 500 Milligramm
16445646 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY116448
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaflumizone
CAS 139968-49-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H16F6N4O2
Menge 500 mg
Synonym BAS-320I
Löslichkeitsinformationen DMSO : 300 mg/mL (592.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(/C(CC2=CC=C(C=C2)C#N)=N\NC(NC3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)=O)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 506.4
Formelmasse 506.4
Reinheit (%) 95.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation