Learn More
Scientific Industries™ Metal Clip Plates for Volumetric Flasks
Securely holds up to four 100 mL volumetric flasks.
Marke:  Scientific Industries™ SI-1136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10165692
  • 45.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Metal clip plate to accommodate up to four 100 mL volumetric flasks. This can be attached to the magnetic platform for use with the Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie or Incubator-Genie.
Spezifikation
Spezifikation
SI-1136