Learn More
GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll
Artikelnummer. 17824656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Beige
Braun
Grün
Hell-Minze
Hellblau
Hellgelb
Hellrosa
Minze
Orange
Rot
Violett
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Dimensions (LxW) unitSize
17824656 Orange 101,6 x 101,6 mm 500 Stück
17854546 Minze 41,3 x 15,9 mm 4000 Stück
17804586 Beige 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17884776 Braun 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17825046 Hellblau 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17815046 Hell-Minze 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17804386 Hellrosa 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17894636 Hellgelb 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17844736 Orange 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17814256 Rot 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17824646 Violett 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17874256 Orange 25,4 x 25,4 mm 2000 Stück
17834576 Grün 76,2 x 50,8 mm 1000 Stück
17864186 Minze 76,2 x 50,8 mm 1000 Stück
14 options
Artikelnummer. 17824656
Marke: GA International AWA122C30.5OR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe Orange
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 101,6 x 101,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 101.6 mm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm