Learn More
GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll
Artikelnummer. 17814256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Beige
Braun
Grün
Hell-Minze
Hellblau
Hellgelb
Hellrosa
Minze
Orange
Rot
Violett
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17814256
Marke: GA International AWA28C31RE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe Rot
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 50,8 x 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.