Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallisierte Polyesteretiketten für BMP71
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-428 metallisierte Polyesteretiketten mit permanentem Acrylklebstoff sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 114795
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13380kg
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
500/Rolle | |
1,5 x 0,5 in. (B x H) | |
-70 °C bis 120 °C | |
0.112 mm | |
12,70 x 38,10 mm | |
12.70 mm |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Hellgrau | |
Aufgedampfter Polyester (B-428) | |
Anlagenverfolgung, Typenschilder, Allgemeine ID | |
1 | |
Rechteck | |
38,1 x 12,7 mm (B x H) | |
0.0044 Zoll | |
15.88 mm | |
38,10 mm |