Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104172
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11509423
  • 865.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Acryl, Permanent
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
41.91 mm
-70 °C
10.000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
38,1 x 12,7 mm (B x H)
-70 bis +110 °C
0.086 mm
12,70 x 38,10 mm
1,5 in.
38.10 mm
12.7 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
2
THT-37-413-10
10.000/Packung
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F bis +230 °F
0,0034 in.
15.24 mm
0,5 in.
38,1 mm
0,5 in.
THT-37-413-10